12634
Potassium chlorate
puriss., 99-101%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99-101%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
Punto di fusione
356 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)