31153
Ammonium metavanadate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinonimo/i:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5%
Stato
solid
Densità
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As catalyst for the synthesis of various 2-substituted aryl benzimidazoles.
- As oxidizing agent in the determination of chlorpromazine, promethazine, trimeprazine and perphenazine in pharmaceutical samples by flow injection method.
- Synthesis of dioxidovanadium(V) complex.
- Preparation of Vanadia modified titania (V2O5/TiO2) photo-catalysts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)