31125
Barium chloride dihydrate
puriss. p.a. plus, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a. plus
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.002% total nitrogen (N)
Perdita
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 5%)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤25 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)