217565
Barium chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.005% oxidizers
Perdita
14.0-16.0% loss on drying
pH
5.2-8.2 (25 °C, 5%)
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.0025%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- in patch-clamp electrophysiological studies to block subthreshold-activated potassium channels
- as an inward rectifier potassium (Kir) channel blocker to study the role of the channel by measuring the microglial membrane currents in response to voltage ramp stimuli after ATP injection
- to prepare the stock solution to make artificial cerebrospinal fluid (aCSF)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?