B0426
Bismuth subnitrate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Bismuth(III) subnitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuth(III) oxynitrate, Bismuthyl nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Stato
powder
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?