270644
Chlorobenzene
suitable for HPLC, 99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1178 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
7.1 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.01% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 288 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.40
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 325 nm Amax: 0.04
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C