Documenti fondamentali
101389
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
Beilstein:
605632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1178 °F
Limite di esplosione
7.1 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.207 g/L at 20 °C
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorobenzene may be used in the synthesis of :
  • DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
  • acetophenetidin
  • DL-erythrose derivatives, which allows to convert pollutants to synthetically useful chiral intermediates
  • ortho/para-nitrochlorobenzenes and aniline
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Iodoform 99%
Sigma-Aldrich
109452
Iodoform
Bromobenzene ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B57702
Bromobenzene
Benzene ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
319953
Benzene
Xileni histological grade
Sigma-Aldrich
534056
Xileni
"An enantiodivergent approach to D-and L-erythrose via microbial oxidation of chlorobenzene"
Hudlicky T, et al.
Tetrahedron Letters, 30(31), 4053-4054 (1989)
Cheremisinoff.PN
Industrial Solvents Handbook, Revised And Expanded Chemical Industries, (2) (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)