268704
Iron(II) sulfide
technical grade
Sinonimo/i:
Ferrous sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or chunks
Concentrazione
60.0-72.0% Fe (titration)
Densità
4.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[Fe]
InChI
1S/Fe.S
MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3