255580
Hydroxylamine hydrochloride
ACS reagent, 98.0%
Sinonimo/i:
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.001 hPa ( 50 °C)
Saggio
98.0%
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
tecniche
inhibition assay: suitable
Impurezze
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
155-157 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
spleen
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?