210250
Hydroxylamine sulfate
99%
Sinonimo/i:
Hydroxylammonium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Along with NaCl for reduction during the atomic absorption spectrophotometric quantification of mercury at ppb (parts-per-billion) levels in solution.
- As one of the constituents during the preparation of a coloring solution, impregnated in a cellulose based monitoring tape for the sensitive detection of formaldehyde gas.
- Simultaneous estimation of hydrarine and hydroxylamine in mixtures by titration with alkaline ferricyanide in presence of zinc sulfate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?