Documenti fondamentali
1.04617
Supelco
Hydroxylammonium sulfate
GR for analysis
Sinonimo/i:
Hydroxylammonium sulfate, Hydroxylamine sulfate
About This Item
Formula condensata:
(HONH3)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
233-118-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
842 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
170 °C (decomposition)
Solubilità
587 g/L
Densità
1.88 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay: ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3