244155
Sodium chlorite
technical grade, 80%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
80%
Stato
flakes
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
spleen
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?