243558
Potassium carbonate sesquihydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Stato
crystals or granules
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds (as SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles
Perdita
14.0-16.5% loss on heating
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as one of the reaction components in the preparation of:
- 1,2,3-triethylimidazolium
- 1,2,3-triethyl-4-methylimidazolium
- 2-ethyl-1,3,4-trimethylimidazolium
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?