24135
1-propanolo
≥99% (GC), purum
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
14.9 mmHg ( 20 °C)
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
Impurezze
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?