241245
Sodium acetate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxazolones via Erlenmeyer Plochl condensation reaction of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- Cinnamic acids via Perkin reaction between aromatic aldehydes and acid anhydrides.
It can also be used as a catalyst in tandem Knoevenagel-Michael multicomponent reactions.
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?