223476
Potassium bisulfate
reagent grade
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Concentrazione
35.0-37.0% H2SO4 (titration)
Punto di fusione
214 °C (lit.)
Numero di acido
35‑37%(as H2SO4)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for the preparation of butyl paraben from p-hydroxybenzoic acid and n-butyl alcohol.
- As a promoter for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives via Biginelli reaction in ethylene glycol.
- As an acid catalyst for the synthesis of ethyl tert-butyl ether (ETBE) from ethanol and tert-butyl alcohol via reactive distillation.
- As a dehydrating agent for the synthesis of pyruvic acid from tartaric acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?