114693
1-Nitroso-2-naphthol
97%
Sinonimo/i:
1-Nitroso-2-hydroxynaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
106-108 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
C-nitroso
nitroso
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1N=O
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11-13/h1-6,12H
YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?