221244
Ammonium nitrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?