614297
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1