Documenti fondamentali
609439
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
2 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Formula condensata:
15NH415NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
2 atom % 15N
Stato
solid
PM
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)