Documenti fondamentali
488046
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)