215457
Mercury
ACS reagent, 99.9995% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
7 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Saggio
99.9995% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Resistività
95.8 μΩ-cm, 20°C
Impurezze
≤5 ppm Nonvolatile matter
Colore
passes test
P. eboll.
356.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−38.87 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Hg]
InChI
1S/Hg
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Voltammetry in Determination of Trace Amounts of Lanthanides-A Review.: Although primarily reviewing methods for lanthanide detection, this paper includes relevant techniques applicable to mercury analysis through voltammetry, suggesting cross-application potential in trace metal detection ( Grabarczyk et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3