Key Documents
309818
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
for collection of mercury spills
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Forma fisica
crystals
Note legali
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)