213349
Ammonium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1 mmHg ( 198.3 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
452 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1