207896
Copper(II) carbonate basic
reagent grade
Sinonimo/i:
Cupric carbonate basic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Concentrazione
50.0-57.0% Cu (EDTA titration)
Stringa SMILE
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash