289787
Copper(II) hydroxide
technical grade
Sinonimo/i:
Cupric hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
powder
contiene
stabilizer
Concentrazione
≥57.0% Cu (EDTA titration)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O[Cu]O
InChI
1S/Cu.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
JJLJMEJHUUYSSY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.