185191
Lead(IV) acetate
reagent grade, 95%
Sinonimo/i:
Lead tetraacetate, Pb(acac)4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
95%
Stato
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- unsaturated and aromatic hydrocarbons
- monohydroxylic and saturated alcohols
- nitrogen-containing compounds
- Aromatic primary amines to symmetrical azo compounds.
- Aliphatic primary amines to alkyl cyanides.
- Primary amides to carbamates.
- Hydrazones to azoacetates.
- 2-(Trimethylsiloxy) furans to α,β-unsaturated γ-acetoxy-γ-lactones.
- Aryl ethyl ketones to alkyl 2-arylpropanoates.
- Acetophenones to methyl aryl acetates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?