15338
Lead(II) oxide
puriss. p.a., ≥99.0% (KT), yellow
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
powder
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Colore
yellow
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
886 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Lead(II) oxide is a crystalline solid, which can be prepared by decomposition of lead carbonate or by heating molten lead in the presence of air. It can be used in the synthesis of lead(II) ethanoate by reaction with ethanoic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)