402982
Lead(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
886 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Stringa SMILE
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3