Z805076
Specac® Omni Cell windows
Polyethylene, 41mm x 23mm x 3mm, for Omni Cell
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Specac Ltd
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Misura
41 mm × 23 mm , rectangular
Descrizione generale
Specac® Omni Cell windows [Polyethylene, 41 mm x 23 mm x 3 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Compatibilità
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Note legali
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)