Documenti fondamentali
Z804304
Specac® Omni Cell windows
ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
ZnSe
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Specac Ltd
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Misura
41 mm × 23 mm , rectangular
Descrizione generale
Specac® Omni Cell windows [ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Altre note
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Note legali
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)