Documenti fondamentali
Z800791
Specac® Omni Cell spacers
set of assorted PTFE spacers
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Confezionamento
pkg of 1 ea (2 each size)
Produttore/marchio commerciale
Specac Ltd
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Descrizione generale
Contains 10 assorted PTFE spacers for Specac Omni Cells, 2 of each per thickness: 0.05 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, 0.50 mm, 1.00 mm (rectangular).
Note legali
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)