Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
3 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 176.751-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Centro dell’apertura H
8.5 mm
Volume della camera
100 μL
Cammino ottico
3x3 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)