Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
4 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 115F-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
Alt. × largh. × prof.
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
400 μL
Cammino ottico
10x2 mm
Descrizione generale
with PTFE stopper
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)