Z800090
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
3 windows
3 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 105.252-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Centro dell’apertura H
15 mm
Volume della camera
12 μL
Cammino ottico
1.5x1.5 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
with PE stopper
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)