Z805904
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
5 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 111.057-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
38.75 mm × 5 mm × 5 mm
Volume della camera
850 μL
Cammino ottico
5x5 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
with and without PTFE stopper
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)