Z804983
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3300 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
4 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 131-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
3300 μL
Cammino ottico
10x10 mm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
with in/outlet tubes, base and lid 6 mm, aperture 33x10 mm
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)