Y0001978
Biotina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Biotina-D, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
biotin
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descrizione generale
Biotin is a hydro-soluble vitamin, which helps in the health of skin, nerve, digestive system and also serves as an important cofactor for mammalian carboxylases. It is found within the cells in free and bound pools and assists in releasing energy and metabolism of fats, protein and carbohydrates.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)