Y0001320
Ondansetron impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 0 °C)
Famiglia di API
ondansetron
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
267-268 °C (lit.)
Punto di fusione
142-143 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)