1270388
USP
Fexofenadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fexofenadine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fexofenadine Hydrochloride
- Fexofenadine Hydrochloride Capsules
- Fexofenadine Hydrochloride Tablets
- Fexofenadine Hydrochloride and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)