Y0000752
Fexofenadine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[3-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fexofenadine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(O)c1cc(ccc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H39NO4/c1-31(2,30(35)36)28-16-9-11-24(23-28)29(34)17-10-20-33-21-18-27(19-22-33)32(37,25-12-5-3-6-13-25)26-14-7-4-8-15-26/h3-9,11-16,23,27,29,34,37H,10,17-22H2,1-2H3,(H,35,36)
RYHUKJMCYGRCSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)