Y0001819
Alverine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-3-phenylpropane-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alverine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCCc1ccccc1)CC
InChI
1S/C11H17N/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3
LKGGWEZXOKZNML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)