N0845008
Nimesulide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Nitro-2-phenoxyaniline, 2-Amino-5-nitrodiphenyl ether, 4-Nitro-2-phenoxybenzenamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nimesulide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
CGQKBVHAWXBMCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)