Key Documents
Y0001684
Poli(etilenglicole)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
macrogol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
High-molecular-mass macrogol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Poli(etilenglicole) United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546569
Poli(etilenglicole)
Poli(etilenglicole) United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546445
Poli(etilenglicole)
Poli(etilenglicole) United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546580
Poli(etilenglicole)
Poli(etilenglicole) United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546605
Poli(etilenglicole)
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico