PHR2891
Poli(etilenglicole)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1546445
Famiglia di API
polyethylene glycol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)