Y0001404
Vigabatrin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
γ-Aminobutyric acid, 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vigabatrin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)