1712023
USP
Vigabatrin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-2-(2-Aminoethyl)but-2-enoic acid hydrochloride, 2-Ethylidene-γ-aminobutyric acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vigabatrin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Vigabatrin
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)