Y0001105
Drospirenone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6β,7β:15β,16β -Dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Dihydrospirorenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
drospirenone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C2(4306) , PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)