1229410
USP
Drospirenone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17-epi-Drospirenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
drospirenone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@]2([C@@]3([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CCC(=O)C=C6[C@H]7[C@@H]5C7)C)CC3)[C@H]4[C@@H]2C4)C)CCC1=O
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24-/m1/s1
METQSPRSQINEEU-BCOSXLPSSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)