Y0000658
Iotrolan for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Iotrolan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iotrolan
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C37H48I6N6O18/c1-48(32-28(40)22(34(64)44-12(4-50)16(58)8-54)26(38)23(29(32)41)35(65)45-13(5-51)17(59)9-55)20(62)3-21(63)49(2)33-30(42)24(36(66)46-14(6-52)18(60)10-56)27(39)25(31(33)43)37(67)47-15(7-53)19(61)11-57/h12-19,50-61H,3-11H2,1-2H3,(H,44,64)(H,45,65)(H,46,66)(H,47,67)
XUHXFSYUBXNTHU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)